2-Chloro-6-fluoro-4-nitroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC53167-1G PC53167-5G
APOSPC53167-1GEA 155 EUR InStock
APOSPC53167-1G APOSPC53167-5G
2-Chloro-6-fluoro-4-nitroaniline
2-Chloro-6-fluoro-4-nitroaniline
Formule: C₆H₄ClFN₂O₂
MW: 190,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135899
Numéro CAS: 350-20-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité