2-Fluoropropanedioic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC53171-1G PC53171-250MG
APOSPC53171-1GEA 328 EUR InStock
APOSPC53171-1G APOSPC53171-250MG
2-Fluoropropanedioic acid 95%
2-Fluoropropanedioic acid
Formule: C₃H₃FO₄
MW: 122,052 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19228375
Numéro CAS: 473-87-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité