HFPO octamer alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H,1H-Perfluoro(2,5,8,11,14,17-hexamethyl-3,6,9,12,15,18-oxatetracosan-1-ol), Monohydroxy perfluoropolyether
PC53216-1G PC53216-5G
APOSPC53216-1GEA 285 EUR InStock
APOSPC53216-1G APOSPC53216-5G
HFPO octamer alcohol
HFPO octamer alcohol
Formule: C₂₄H₃F₄₇O₈
MW: 1312,201 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054285
Numéro CAS: 1980064-28-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité