2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl carbonochloridate
PC53244-1G PC53244-5G
APOSPC53244-1GEA 139 EUR InStock
APOSPC53244-1G APOSPC53244-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl chloroformate
Formule: C₅H₂ClF₇O₂
MW: 262,51 g/mol
Point d'ébullition: 108…109 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD25955259
Numéro CAS: 108156-21-4
ONU: 3277
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité