Difluoromethanesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC53298-1G PC53298-5G PC53298-250MG
APOSPC53298-1GEA 198 EUR InStock
APOSPC53298-1G APOSPC53298-5G APOSPC53298-250MG
Difluoromethanesulphonyl chloride
Difluoromethanesulphonyl chloride
Formule: CHClF₂O₂S
MW: 150,532 g/mol
Point d'ébullition: 95…99 °C
Densité: 1.696 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09971548
Numéro CAS: 1512-30-7
EINECS: 216-150-7
ONU: 2924
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité