1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53306-1G PC53306-250MG
APOSPC53306-1GEA 357 EUR InStock
APOSPC53306-1G APOSPC53306-250MG
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
1-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Formule: C₈H₅BrF₄O
MW: 273,022 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16067892
Numéro CAS: 150698-79-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité