6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53314-1G PC53314-250MG
APOSPC53314-1GEA 232 EUR InStock
APOSPC53314-1G APOSPC53314-250MG
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
6-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₃BrF₄O₂
MW: 274,995 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28740790
Numéro CAS: 1805580-01-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité