((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53318-1G PC53318-250MG
APOSPC53318-1GEA 352 EUR InStock
APOSPC53318-1G APOSPC53318-250MG
((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol
((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol
Formule: C₁₂H₁₆FNO
MW: 209,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03839921
Numéro CAS: 125224-43-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité