4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53324-1G PC53324-5G PC53324-10G
APOSPC53324-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSPC53324-1G APOSPC53324-5G APOSPC53324-10G
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-6-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072908
Numéro CAS: 1242157-23-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité