2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
PC53327-1G PC53327-250MG PC53327-5G
APOSPC53327-1GEA 412 EUR InStock
APOSPC53327-1G APOSPC53327-250MG APOSPC53327-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzaldehyde
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28733864
Numéro CAS: 1806838-88-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité