4-Bromo-2,5-difluorobenzylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC53452-1G PC53452-250MG
APOSPC53452-1GEA 560 EUR InStock
APOSPC53452-1G APOSPC53452-250MG
4-Bromo-2,5-difluorobenzylamine hydrochloride
4-Bromo-2,5-difluorobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₆BrF₂N·ClH
MW: 258,491 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30497599
Numéro CAS: 1256276-39-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité