1-Bromo-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53462-1G PC53462-250MG
APOSPC53462-1GEA 400 EUR InStock
APOSPC53462-1G APOSPC53462-250MG
1-Bromo-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
1-Bromo-3-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Formule: C₇H₄BrF₃O₂S
MW: 289,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28134183
Numéro CAS: 2728-70-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité