5-Fluoro-2-vinylbenzeneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53466-1G PC53466-250MG
APOSPC53466-1GEA 638 EUR InStock
APOSPC53466-1G APOSPC53466-250MG
5-Fluoro-2-vinylbenzeneboronic acid
5-Fluoro-2-vinylbenzeneboronic acid
Formule: C₈H₈BFO₂
MW: 165,957 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30723298
Numéro CAS: 1249506-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité