2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC53481-1G PC53481-250MG PC53481-5G
APOSPC53481-1GEA 328 EUR InStock
APOSPC53481-1G APOSPC53481-250MG APOSPC53481-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrF₅
MW: 275,013 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30723303
Numéro CAS: 2149589-86-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité