5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC53491-1G PC53491-250MG PC53491-5G
APOSPC53491-1GEA 763 EUR InStock
APOSPC53491-1G APOSPC53491-250MG APOSPC53491-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 97%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Formule: C₆H₄BrF₃N₂
MW: 241,009 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18254484
Numéro CAS: 1211533-18-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité