2,6-Dichloro-4-fluorobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53493-1G PC53493-5G PC53493-25G
APOSPC53493-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC53493-1G APOSPC53493-5G APOSPC53493-25G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzonitrile 98%
2,6-Dichloro-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂Cl₂FN
MW: 190,002 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28064264
Numéro CAS: 1473423-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité