6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC535022-100MG PC535022-250MG
APOSPC535022-100MGEA 186 EUR InStock
APOSPC535022-100MG APOSPC535022-250MG
6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine 95+%
6-Chloro-2-(difluoromethyl)-3-fluoropyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
MW: 181,543 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD25478439
Numéro CAS: 1805304-78-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité