2-Fluoro-5-methylnicotinic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-methylpyridine-3-carbxylic acid
PC535027-100MG PC535027-250MG
APOSPC535027-100MGEA 48 EUR InStock
APOSPC535027-100MG APOSPC535027-250MG
2-Fluoro-5-methylnicotinic acid 95+%
2-Fluoro-5-methylnicotinic acid
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,126 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848712
Numéro CAS: 1042986-00-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité