2-Bromo-5-fluoroisonicotinamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC535060-1G PC535060-250MG PC535060-5G
APOSPC535060-1GEA 95.7 EUR InStock
APOSPC535060-1G APOSPC535060-250MG APOSPC535060-5G
2-Bromo-5-fluoroisonicotinamide 97%
2-Bromo-5-fluoroisonicotinamide
Formule: C₆H₄BrFN₂O
MW: 219,011 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30342404
Numéro CAS: 1799792-28-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité