L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC535066-250MG PC535066-1G
APOSPC535066-250MGEA 101 EUR InStock
APOSPC535066-250MG APOSPC535066-1G
Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate 95+%
Methyl 4-fluorothiophene-2-carboxylate
Formule: C₆H₅FO₂S
MW: 160.166 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11618006
Numéro CAS: 32431-75-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité