5-Fluoro-6-methoxy-1H-indazole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC535075-100MG PC535075-250MG
APOSPC535075-100MGEA 108 EUR InStock
APOSPC535075-100MG APOSPC535075-250MG
5-Fluoro-6-methoxy-1H-indazole 95+%
5-Fluoro-6-methoxy-1H-indazole
Formule: C₈H₇FN₂O
MW: 166,152 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11007884
Numéro CAS: 1082041-57-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité