2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53509-1G PC53509-250MG
APOSPC53509-1GEA 519 EUR InStock
APOSPC53509-1G APOSPC53509-250MG
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄ClF₃INO
MW: 337,465 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28753341
Numéro CAS: 1805237-24-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité