1-Fluoronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Fluoro-2-naphthoic acid
PC53519-100MG PC53519-1G PC53519-250MG
APOSPC53519-100MGEA 161 EUR InStock
APOSPC53519-100MG APOSPC53519-1G APOSPC53519-250MG
1-Fluoronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
1-Fluoronaphthalene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₇FO₂
MW: 190,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16990867
Numéro CAS: 574-97-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité