4-(Carbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC53531-1G PC53531-250MG PC53531-100MG
APOSPC53531-1GEA 655 EUR InStock
APOSPC53531-1G APOSPC53531-250MG APOSPC53531-100MG
4-(Carbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-(Carbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₇ClFNO₄S
MW: 267,662 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24328298
Numéro CAS: 1443292-54-3
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité