3-[(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropent-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Glycidyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ether, 2-(4,4,5,5,6,6,7,7-Octafluoro-2-oxaheptyl)oxirane, 2-{[(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropent-1-yl)oxy]methyl}oxirane
PC5353D-25G PC5353D-5G PC5353D-1G
APOSPC5353D-25GEA 439 EUR InStock
APOSPC5353D-25G APOSPC5353D-5G APOSPC5353D-1G
3-[(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropent-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide 97%
3-[(2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropent-1-yl)oxy]-1,2-propenoxide
Formule: C₈H₈F₈O₂
MW: 288,135 g/mol
Point d'ébullition: 75…79 °C (4 mm Hg)
Densité: 1.509 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054692
Numéro CAS: 19932-27-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité