2-Amino-3-bromo-4,5-difluorobenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53568-1G PC53568-250MG PC53568-5G
APOSPC53568-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC53568-1G APOSPC53568-250MG APOSPC53568-5G
2-Amino-3-bromo-4,5-difluorobenzoic acid 95%
2-Amino-3-bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrF₂NO₂
MW: 252,013 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06808541
Numéro CAS: 874831-41-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité