1-(4-Bromo-2-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53591-1G PC53591-250MG
APOSPC53591-1GEA 354 EUR InStock
APOSPC53591-1G APOSPC53591-250MG
1-(4-Bromo-2-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
1-(4-Bromo-2-fluoro-phenyl)imidazolidin-2-one
Formule: C₉H₈BrFN₂O
MW: 259,075 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24133750
Numéro CAS: 160132-29-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité