Methyl 3,5-dichloro-4-fluoro-benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC53598-1G PC53598-250MG
APOSPC53598-1GEA 415 EUR InStock
APOSPC53598-1G APOSPC53598-250MG
Methyl 3,5-dichloro-4-fluoro-benzoate 95%
Methyl 3,5-dichloro-4-fluoro-benzoate
Formule: C₈H₅Cl₂FO₂
MW: 223,029 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12406866
Numéro CAS: 1214375-18-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité