Methyl 1-(difluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC53601-1G PC53601-250MG
APOSPC53601-1GEA 654 EUR InStock
APOSPC53601-1G APOSPC53601-250MG
Methyl 1-(difluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 95%
Methyl 1-(difluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₆F₂N₂O₂
MW: 176,121 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31417710
Numéro CAS: 2101196-06-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité