2,3-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5365-1G PC5365-250MG
APOSPC5365-1GEA 346 EUR InStock
APOSPC5365-1G APOSPC5365-250MG
2,3-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2,3-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Br₂F₃N
MW: 304,89 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226614
Numéro CAS: 1159512-35-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité