1,2,4,4,4-Pentachloropentafluorobutane 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5369F-5G PC5369F-1G
APOSPC5369F-5GEA 228 EUR InStock
APOSPC5369F-5G APOSPC5369F-1G
1,2,4,4,4-Pentachloropentafluorobutane 96%
1,2,4,4,4-Pentachloropentafluorobutane
Formule: C₄Cl₅F₅
MW: 320,3 g/mol
Point d'ébullition: 163…171 °C
Densité: 1.788 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236124
Numéro CAS: 375-46-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité