3'-Chloro-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3-Chloro-4-iodophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC53812-1G PC53812-250MG PC53812-5G
APOSPC53812-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC53812-1G APOSPC53812-250MG APOSPC53812-5G
3'-Chloro-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
3'-Chloro-4'-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₃ClF₃IO
MW: 334,461 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32200319
Numéro CAS: 2352970-26-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité