Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Octafluorotetrahydrofuran
PC5424-100G PC5424-25G
APOSPC5424-100GEA 575 EUR InStock
APOSPC5424-100G APOSPC5424-25G
Perfluoro(tetrahydrofuran) 99%
Perfluoro(tetrahydrofuran)
Formule: C₄F₈O
MW: 216,029 g/mol
Point d'ébullition: –0.8 °C
Point de fusion: –85 °C
Densité: 1.52 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00465561
Numéro CAS: 773-14-8
ONU: 3163
ADR: 2.2,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité