2'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone
PC5464-10G PC5464-5G PC5464-1G PC5464-25G
APOSPC5464-10GEA 373 EUR InStock
APOSPC5464-10G APOSPC5464-5G APOSPC5464-1G APOSPC5464-25G
2'-(Difluoromethoxy)acetophenone 98%
2'-(Difluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236219
Numéro CAS: 127842-55-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité