Pentafluorobenzyl acrylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5537-1G PC5537-5G PC5537-250MG
APOSPC5537-1GEA 136 EUR InStock
APOSPC5537-1G APOSPC5537-5G APOSPC5537-250MG
Pentafluorobenzyl acrylate 97%
Pentafluorobenzyl acrylate
Formule: C₁₀H₅F₅O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042328
Numéro CAS: 153614-61-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité