2,2-Difluoro-2-pyridin-2-ylacetamide ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5554-1G PC5554-250MG
APOSPC5554-1GEA 812 EUR InStock
APOSPC5554-1G APOSPC5554-250MG
2,2-Difluoro-2-pyridin-2-ylacetamide ≥95%
2,2-Difluoro-2-pyridin-2-ylacetamide
Formule: C₇H₆F₂N₂O
MW: 172,132 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11858603
Numéro CAS: 1064652-41-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité