1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC55631-1G PC55631-250MG
APOSPC55631-1GEA 841 EUR InStock
APOSPC55631-1G APOSPC55631-250MG
1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one 95%
1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one
Formule: C₈H₅ClF₃NO
MW: 223,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696225
Numéro CAS: 944900-15-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité