Perfluoro(2,3-dimethylbutane) 80%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Bis(trifluoromethyl)-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluorobutane
PC5567-25G PC5567-5G
APOSPC5567-25GEA 470 EUR InStock
APOSPC5567-25G APOSPC5567-5G
Perfluoro(2,3-dimethylbutane) 80%
Perfluoro(2,3-dimethylbutane)
Formule: C₆F₁₄
MW: 338,042 g/mol
Point d'ébullition: 57…59 °C
Densité: 1.7729 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784184
Numéro CAS: 354-96-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité