4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56036-1G PC56036-5G
APOSPC56036-1GEA 143 EUR InStock
APOSPC56036-1G APOSPC56036-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-methylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
MW: 204,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22683228
Numéro CAS: 429683-46-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité