1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56038-10G PC56038-1G PC56038-5G
APOSPC56038-10GEA 1180 EUR InStock
APOSPC56038-10G APOSPC56038-1G APOSPC56038-5G
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid 98%
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₈F₄O₂
MW: 248,174 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19693145
Numéro CAS: 1274902-10-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité