3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC56049-1G PC56049-5G
APOSPC56049-1GEA 270 EUR InStock
APOSPC56049-1G APOSPC56049-5G
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formule: C₆H₂Cl₂F₃NO
MW: 231,987 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11227182
Numéro CAS: 109919-33-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité