2,2,2,2',6'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC56058-1G PC56058-250MG PC56058-5G
APOSPC56058-1GEA 1320 EUR InStock
APOSPC56058-1G APOSPC56058-250MG APOSPC56058-5G
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₂F₈O
MW: 278,099 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30746954
Numéro CAS: 2149590-62-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité