4'-Bromo-2,2,2,2',5'-pentafluoroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC56078-1G PC56078-250MG
APOSPC56078-1GEA 546 EUR InStock
APOSPC56078-1G APOSPC56078-250MG
4'-Bromo-2,2,2,2',5'-pentafluoroacetophenone
4'-Bromo-2,2,2,2',5'-pentafluoroacetophenone
Formule: C₈H₂BrF₅O
MW: 288,997 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24107308
Numéro CAS: 1540160-13-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité