Methyl 4-bromo-3-(difluoromethoxy)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56116-1G PC56116-250MG PC56116-5G
APOSPC56116-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC56116-1G APOSPC56116-250MG APOSPC56116-5G
Methyl 4-bromo-3-(difluoromethoxy)benzoate
Methyl 4-bromo-3-(difluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₇BrF₂O₃
MW: 281,051 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28401975
Numéro CAS: 1331943-86-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité