Potassium (2-acetoxyethyl)trifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium, 2-acetyloxyethyl(trifluoro)boranuide
PC56180-1G PC56180-250MG
APOSPC56180-1GEA 720 EUR InStock
APOSPC56180-1G APOSPC56180-250MG
Potassium (2-acetoxyethyl)trifluoroborate
Potassium (2-acetoxyethyl)trifluoroborate
Formule: C₄H₇BF₃O₂·K
MW: 194,002 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22684703
Numéro CAS: 1408168-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité