3,3,4,4,5,5,6,6-Octafluoroazepane-2,7-diimine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56221-1G PC56221-250MG
APOSPC56221-1GEA 400 EUR InStock
APOSPC56221-1G APOSPC56221-250MG
3,3,4,4,5,5,6,6-Octafluoroazepane-2,7-diimine
3,3,4,4,5,5,6,6-Octafluoroazepane-2,7-diimine
Formule: C₆H₃F₈N₃
MW: 269,095 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30062895
Numéro CAS: 1980063-89-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité