2,3,5,6-Tetrafluorophenyl acrylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56225-5G PC56225-1G PC56225-25G
APOSPC56225-5GEA 285 EUR InStock
APOSPC56225-5G APOSPC56225-1G APOSPC56225-25G
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl acrylate 97%
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl acrylate
Formule: C₉H₄F₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129957
Numéro CAS: 101156-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité