1H-Perfluoro-2,5-dioxahexane
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(difluoromethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoro-2-(trifluoromethoxy)ethane
PC56230-1G PC56230-5G
APOSPC56230-1GEA 212 EUR InStock
APOSPC56230-1G APOSPC56230-5G
1H-Perfluoro-2,5-dioxahexane
1H-Perfluoro-2,5-dioxahexane
Formule: C₄HF₉O₂
MW: 252,035 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31580163
Numéro CAS: 40891-98-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité