2,3-Dibromo-1,4-difluorobenzene 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56328-1G PC56328-25G PC56328-5G
APOSPC56328-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC56328-1G APOSPC56328-25G APOSPC56328-5G
2,3-Dibromo-1,4-difluorobenzene 95+%
2,3-Dibromo-1,4-difluorobenzene
Formule: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,885 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12922620
Numéro CAS: 179737-33-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité