3-Bromo-2,5-difluorophenol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56338-1G PC56338-250MG
APOSPC56338-1GEA 730 EUR InStock
APOSPC56338-1G APOSPC56338-250MG
3-Bromo-2,5-difluorophenol 95+%
3-Bromo-2,5-difluorophenol
Formule: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,988 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28528419
Numéro CAS: 1783357-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité